α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3109-100G PC3109-25G PC3109-5G
APOSPC3109-100GEA 0 EUR InStock
APOSPC3109-100G APOSPC3109-25G APOSPC3109-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Formule: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C/760mmHg
Densité: 1.535 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000384
Numéro CAS: 328-75-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité