Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC32286-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC32286-1G APOSPC32286-5G
Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Isothiocyanate de 2-bromo-5-fluorophényle
Formule: C₇H₃BrFNS
MW: 232,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00276607
Numéro CAS: 1027513-65-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité