4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
PC3634-25G
APOSPC3634-25GEA 0 EUR InStock
APOSPC3634-25G
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClFNO
MW: 243,71 g/mol
Point de fusion: 222…226 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044912
Numéro CAS: 25519-78-2
EINECS: 247-070-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité