2-Fluorobenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3670-25G PC3670-100G
APOSPC3670-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC3670-25G APOSPC3670-100G
2-Fluorobenzylamine 95%
2-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C/13mmHg
Densité: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008107
Numéro CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité