α-Bromo-o-fluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzyl bromide, α-Bromo-o-fluorotoulene
PC3693-100G PC3693-250G PC3693-25G
APOSPC3693-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC3693-100G APOSPC3693-250G APOSPC3693-25G
α-Bromo-o-fluorotoluène 97%
α-Bromo-o-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Point d'ébullition: 62…64 °C/15mmHg
Densité: 1.563 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000324
Numéro CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité