4-Fluoro-o-toluidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
PC3819-100G PC3819-250G PC3819-25G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-25G APOSPC3819-500G
4-Fluoro-o-toluidine 97%
4-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C/16mmHg
Densité: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007832
Numéro CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité