2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropan-1-amine hydrochloride
PC3851-1G PC3851-5G
APOSPC3851-1GEA 105 EUR InStock
APOSPC3851-1G APOSPC3851-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride
Formule: C₃H₅ClF₅N
MW: 185,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054747
Numéro CAS: 374-14-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité