Trifluoroacetamidine, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroacetimidamide, 2,2,2-Trifluoroacetamidine
PC3901-25G PC3901-100G
APOSPC3901-25GEA 145 EUR InStock
APOSPC3901-25G APOSPC3901-100G
Trifluoroacetamidine, grade Technique
Trifluoroacetamidine
Shelf-life of product is limited
Formule: C₂H₃F₃N₂
MW: 112,05 g/mol
Point d'ébullition: 35…37 °C/11mmHg
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041545
Numéro CAS: 354-37-0
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité