2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-3-yl)éthanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408009-10G PC408009-1G PC408009-5G
APOSPC408009-10GEA 546 EUR InStock
APOSPC408009-10G APOSPC408009-1G APOSPC408009-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-3-yl)éthanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-indol-3-yl)éthanone
Formule: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00182114
Numéro CAS: 14618-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité