6-fluoronicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2-fluoropyridine, 6-Fluoronicotinonitrile
PC408290-10G PC408290-25G PC408290-1G PC408290-5G
APOSPC408290-10GEA 0 EUR InStock
APOSPC408290-10G APOSPC408290-25G APOSPC408290-1G APOSPC408290-5G
6-fluoronicotinonitrile 97%
6-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
MW: 122,102 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09261087
Numéro CAS: 3939-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité