3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412454-1G PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA 551 EUR InStock
APOSPC412454-1G APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368843
Numéro CAS: 1072952-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité