2'-Fluoropropiophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Fluoropropiophenone
PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluoropropiophénone 98%
2'-Fluoropropiophénone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 89…91 °C/12mmHg
Densité: 1.102 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009893
Numéro CAS: 446-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité