N,N-Diméthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
PC4203-100G PC4203-25G
APOSPC4203-100GEA 208 EUR InStock
APOSPC4203-100G APOSPC4203-25G
N,N-Diméthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
N,N-Diméthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₄H₆F₃NO
MW: 141,0900 g/mol
Point d'ébullition: 134…136 °C
Densité: 1.264 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043555
Numéro CAS: 1547-87-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité