Chlorure de 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC4374P-25G PC4374P-5G PC4374P-1G
APOSPC4374P-25GEA 386 EUR InStock
APOSPC4374P-25G APOSPC4374P-5G APOSPC4374P-1G
Chlorure de 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle 98%
Chlorure de 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C
Densité: 1.465 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061160
Numéro CAS: 109227-12-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité