3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4377J-10G PC4377J-5G PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA 119 EUR InStock
APOSPC4377J-10G APOSPC4377J-5G APOSPC4377J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
MW: 203,1400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061181
Numéro CAS: 239087-12-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité