2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448035-5G
APOSPC448035-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC448035-5G
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene 98%
2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formule: C₁₈H₁₄BrFS
MW: 361,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21496340
Numéro CAS: 1030825-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité