1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-(3-Fluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
PC4626-1G PC4626-5G
APOSPC4626-1GEA 244 EUR InStock
APOSPC4626-1G APOSPC4626-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-fluorobenzene chloride
Formule: C₇H₉ClFNO
Point de fusion: 218…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114585
Numéro CAS: 51572-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité