Perfluoropropène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Hexafluoropropene
PC4790-100G PC4790-500G
APOSPC4790-100GEA 219 EUR InStock
APOSPC4790-100G APOSPC4790-500G
Perfluoropropène 99%
Perfluoropropène
Formule: C₃F₆
MW: 150,02 g/mol
Point d'ébullition: –29 °C
Point de fusion: –153 °C
Densité: 1.583 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000447
Numéro CAS: 116-15-4
EINECS: 204-127-4
ONU: 1858
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité