α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4829-100G PC4829-25G PC4829-5G
APOSPC4829-100GEA 202 EUR InStock
APOSPC4829-100G APOSPC4829-25G APOSPC4829-5G
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène 97%
α-Bromo-2-(trifluorométhoxy)toluène
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Densité: 1.598 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236321
Numéro CAS: 198649-68-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité