1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4935-1G PC4935-500MG
APOSPC4935-1GEA 434 EUR InStock
APOSPC4935-1G APOSPC4935-500MG
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₅H₈ClF₃N₂O
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00664496
Numéro CAS: 338770-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité