Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49533-1G PC49533-250MG PC49533-5G
APOSPC49533-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC49533-1G APOSPC49533-250MG APOSPC49533-5G
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Methyl-4-amino-3-fluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₇FINO₂
MW: 295,05 g/mol
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13176511
Numéro CAS: 1123172-01-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité