Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-formylbenzoate
PC501652-1G PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC501652-1G APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Formule: C₉H₇FO₃
MW: 182,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20231454
Numéro CAS: 85070-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité