4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC502456-10G PC502456-1G PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA 655 EUR InStock
APOSPC502456-10G APOSPC502456-1G APOSPC502456-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224,4600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878173
Numéro CAS: 116369-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité