(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5027-1G PC5027-5G
APOSPC5027-1GEA 119 EUR InStock
APOSPC5027-1G APOSPC5027-5G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene 96%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Formule: C₁₀F₁₁IO₄
MW: 519,99 g/mol
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191612
Numéro CAS: 14353-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité