Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5029-1G PC5029-5G PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5029-1G APOSPC5029-5G APOSPC5029-10G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
MW: 430,19 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191356
Numéro CAS: 66003-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité