4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC520535-1G PC520535-2.5G
APOSPC520535-1GEA 176 EUR InStock
APOSPC520535-1G APOSPC520535-2.5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973780
Numéro CAS: 53104-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité