(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 277 EUR InStock
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formule: C₇H₁₂F₂O
Point d'ébullition: 207…213 °C
Densité: 1.1543 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847775
Numéro CAS: 178312-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité