4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,1600 g/mol
Point de fusion: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017994
Numéro CAS: 393-12-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité