4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5495-25G
APOSPC5495-25GEA 238 EUR InStock
APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 83…88 °C
Densité: 3.87 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095284
Numéro CAS: 18614-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité