2,4-Difluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5506-1GEA 59.7 EUR InStock
APOSPC5506-1G APOSPC5506-25G APOSPC5506-5G
2,4-Difluoropyridine 98%
2,4-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Point d'ébullition: 107 °C/760mmHg
Densité: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114162
Numéro CAS: 34941-90-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité