N-Methyl iodofluoroacetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5599-1G PC5599-5G
APOSPC5599-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC5599-1G APOSPC5599-5G
N-Methyl iodofluoroacetamide 95%
N-Methyl iodofluoroacetamide
Formule: C₃H₅FINO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038321
Numéro CAS: 883499-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité