4-Chloro-2,6-difluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chloro-2,6-difluorophénol 97%
4-Chloro-2,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660242
Numéro CAS: 164790-68-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité