2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formule: C₉H₇F₅O
MW: 226,15 g/mol
Point d'ébullition: 67…68 °C/5mmHg
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039613
Numéro CAS: 715-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité