Pentafluoropropionamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5735-100G PC5735-25G
APOSPC5735-100GEA 944 EUR InStock
APOSPC5735-100G APOSPC5735-25G
Pentafluoropropionamide 97%
Pentafluoropropionamide
Formule: C₃H₂F₅NO
MW: 163,05 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039771
Numéro CAS: 354-76-7
EINECS: 206-569-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité