Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoro-2-butyltetrahydrofuran
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 434 EUR InStock
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Formule: C₈F₁₆O
MW: 416,06 g/mol
Point d'ébullition: 99…107 °C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 1.77 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014513
Numéro CAS: 335-36-4
EINECS: 206-389-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité