4-Bromo-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC6013-1G PC6013-5G PC6013-25G PC6013-10G
APOSPC6013-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC6013-1G APOSPC6013-5G APOSPC6013-25G APOSPC6013-10G
4-Bromo-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
4-Bromo-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659466
Numéro CAS: 191165-13-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité