Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diethyl 4,4-difluoroheptanedioate
PC6217-5G
APOSPC6217-5GEA 139 EUR InStock
APOSPC6217-5G
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate
Formule: C₁₁H₁₈F₂O₄
MW: 252,26 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C/3mmHg
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08146634
Numéro CAS: 22515-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité