2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-(2-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-DL-Tyr(2-F)-OH
PC6380-1G PC6380-250MG
APOSPC6380-1GEA 835 EUR InStock
APOSPC6380-1G APOSPC6380-250MG
2-Fluoro-DL-tyrosine 97%
2-Fluoro-DL-tyrosine
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03005295
Numéro CAS: 7656-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité