Silver heptafluorobutyrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Formule: C₄AgF₇O₂
Point de fusion: 292…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064197
Numéro CAS: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité