2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2H-Perfluoroethoxy)benzoic acid
PC6499-5G PC6499-1G
APOSPC6499-5GEA 121 EUR InStock
APOSPC6499-5G APOSPC6499-1G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid 98%
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Point de fusion: 78…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094352
Numéro CAS: 10008-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité