Acide (3-fluorophényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy-3-fluorophénylborane
APOSPC7016-25GEA 42.3 EUR InStock
APOSPC7016-25G APOSPC7016-5G APOSPC7016-100G
Acide (3-fluorophényl)métaborique 97%
Acide (3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
MW: 139,92 g/mol
Point de fusion: 211…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236042
Numéro CAS: 768-35-4
EINECS: 476-720-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité