Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7110-100GEA 296 EUR InStock
APOSPC7110-100G APOSPC7110-25G
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Formule: C₆H₁₅BF₄O
MW: 189,99 g/mol
Point de fusion: 84…89 °C
Densité: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044423
Numéro CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
ONU: 2925
ADR: 4.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité