2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 488 EUR InStock
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,0071 g/mol
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08706409
Numéro CAS: 36556-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité