3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083523
Numéro CAS: 132123-54-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité