2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7283R-100GEA 155 EUR InStock
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C
Point de fusion: 55…63 °C
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042399
Numéro CAS: 96606-37-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité