2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 102 EUR InStock
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FNO₂
MW: 171,17 g/mol
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547861
Numéro CAS: 195136-65-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité