Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzyl Alcohol, (4-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
PC7381-100G PC7381-25G PC7381-5G
APOSPC7381-100GEA 108 EUR InStock
APOSPC7381-100G APOSPC7381-25G APOSPC7381-5G
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique 98+%
Alcool 4-bromo-2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point de fusion: 30…35 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143265
Numéro CAS: 188582-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité