Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique 98%
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061239
Numéro CAS: 4315-07-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité