Acide 5-(trifluorométhyl)anthranilique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
Acide 5-(trifluorométhyl)anthranilique 97%
Acide 5-(trifluorométhyl)anthranilique
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 177 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01569537
Numéro CAS: 83265-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité