1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7548-25GEA 93.1 EUR InStock
APOSPC7548-25G APOSPC7548-100G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane
Formule: C₄H₄F₅I
MW: 273,97 g/mol
Point d'ébullition: 100…101 °C
Densité: 1,936 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155910
Numéro CAS: 40723-80-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité